Learn More
Mettler Toledo™ DL31 Karl Fischer™ Titrator-Ersatzteile: Elektroden
Artikelnummer. 10674683 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Doppelstiftige Platin-Elektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für voltametrische Titrationen
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
0 °F bis 176 °F
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Packungsgröße
10674683 Doppelstiftige Platin-Elektrode Für voltametrische Titrationen 0 °F bis 176 °F 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10674683 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51107699
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit DL31 Karl Fischer Titratoren.
Zur Verwendung mit DL31 Karl Fischer Titratoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Doppelstiftige Platin-Elektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für voltametrische Titrationen
Länge (angloamerikanisch) 5,6 in.
Länge (metrisch) 144.5 mm
Material Platin
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °F bis 176 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C