Learn More
Mettler Toledo™ DL31 Karl Fischer™ Titrator-Ersatzteile: Elektroden
Alle ansehen Mettler Toledo ProdukteBeschreibung
Zur Verwendung mit DL31 Karl Fischer Titratoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Doppelstiftige Platin-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für voltametrische Titrationen |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,6 in. |
| Länge (metrisch) | 144.5 mm |
| Material | Platin |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 0 °F bis 176 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?