Learn More
Mettler Toledo™ Zubehör für Waagen-Drucker: Kabel
Artikelnummer. p-4909935 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Nadeldrucker 15P-9S, für AT, UMT2, MT5 und BD
Länge (angloamerikanisch):
58.8 in.
Länge (metrisch):
150 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11947951
Marke: Mettler Toledo™ 229029
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Druckerzubehör für Mettler Toledo Waagen.
Zur Verwendung mit Waagen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Nadeldrucker 15P-9S, für AT, UMT2, MT5 und BD
Länge (angloamerikanisch) 58.8 in.
Länge (metrisch) 150 cm
Typ Verbindungskabel