Learn More
Metsulfovax, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309936
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30309936 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309936 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC15208000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metsulfovax
CAS 21452-18-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Metsulfovax
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H12 N2 O S
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 5-Thiazolecarboxanilide, 2,4-dimethyl- (8CI), 2,4-Dimethyl-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide, 2,4-Dimethyl-5-carboxanilidothiazole, 2,4-Dimethyl-N-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxamide, 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxanilide, ALG, DCT, DCT (2,4-dimethyl-5-carboxanilidothiazole), G 696, Metsulfovax, Provax, Provax (fungicide)
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2OS/c1-8-11(16-9(2)13-8)12(15)14-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)
Lösungstyp Neat
SMILES Cc1nc(C)c(s1)C(=O)Nc2ccccc2
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-N-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxamid
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 232.3
Menge 25 mg
Formelmasse 232.067 g/mol