missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metronidazol, TRC

Artikelnummer. 17911245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17911245 1 g 1 Gramm
17904905 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17911245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3388801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 443-48-1
Summenformel C6 H9 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 171.15
Synonym Metronidazole, Metronidazole Benzoate Imp. A (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(β-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, Anagiardil, Arilin, Bayer 5360, Cimetrol 500LPCI, Clont, Deflamon, Efloran, Elyzol, Entizol, Flagesol, Flagil, Flagyl, Fossyol, Gineflavir, Klion, Klont, Medazol, Metro Cream & Gel, MetroGel, Metrogyl, Metrolag, Metrolyl, Metron, Metronidazol, Metropol, Metrotop, Mexibol, NSC 50364, NSC 69587, Nidazole, Noritate, Orvagil, Protostat, RP 8823, Rathimed, Sanatrichom, Satric, Takimetol, Trichazol, Tricho Cordes, Tricho-Gynaedron, Trichobrol, Trichocide, Trichomol, Trichopal, Tricocet, Trikhopol, Trivazol, Vagilen, Vagimid, Zadstat
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Metronidazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Formelmasse 171.0644
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.