Learn More
Metronidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436738 100 g 100 Gramm
15426738 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60258.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.55 CHF
    342.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 39.90 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171.156 g/mol
Metronidazole is a limited spectrum antibiotic that actively deters the growth of protozoa, anaerobic gram-positive, and anaerobic gram-negative bacteria. The first use of this antibiotic was to suppress protozoans such as Entamoeba histolytica, Giardia lamblia and Trichomonas vaginalis. It has been used to repress the growth of gram-negative anaerobes belonging to the Bacteroides and Fusobacterium, and gram-positive anaerobes such aspeptostreptococcus and Clostridia. The advantages of this antibiotic is that it affects a high percentage of gram-negative bacteria and has greater tissue penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Metronidazol ist ein Antibiotikum mit begrenztem Spektrum, das das Wachstum von Protozoen, anaeroben grampositiven und gramnegativen Bakterien aktiv abschirmt. Der erste Einsatz dieses Antibiotikums war die Unterdrückung von Protozoen wie Entamoeba histolytica, Giardia lamblia und Trichomonas vaginalis. Es wurde verwendet, um das Wachstum von gramnegativen Anaerobiern, die zu den Bacteroides und Fusobacterium gehören, und grampositiven Anaerobiern wie Aspeptostreptococcus und Clostridien zu unterdrücken. Die Vorteile dieses Antibiotikums liegen darin, dass es einen hohen Anteil an gramnegativen Bakterien angreift und eine größere Gewebepenetration aufweist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml bei 20 °C), Ethanol, Methanol, Chloroform und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Bei 4 °C aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443-48-1
Summenformel C6H9N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 171.156
MDL-Nummer MFCD00009750
InChI-Schlüssel VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metronidazole
Schmelzpunkt 159°C to 161°C
Menge 100 g
Beilstein 611683
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,chloroform,and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 171.16
Reinheit (%) 99%