Learn More
Metro™ MetroMax Q™ Intermediate Shelf
Improve storage in your facility with Metro MetroMax Q shelves.
Marke:  Metro™ MQ2460G
Additional Details : Gewicht : 10.43000kg
Artikelnummer. 11705649
  • 235.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Industrial shelving designed for cooler/freezer environments and dry storage
  • Polymer with built-in Microban™ antimicrobial protection inhibits growth of bacteria, mold, mildew, and fungus
Spezifikation
Spezifikation
24 in.
Shelf
152.4 cm
60 in.
61 cm