Learn More
Metro™ Metromax iQ™ Polymer-Stabrollen
Artikelnummer. 15946731
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Vernickelter Stahl
Produkttyp:
Lenkrolle mit Zapfen
Stabrolle mit Bremse
Radlauffläche:
Polyurethan
Widerstandsfähiger Ringstoßfänger
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15946731
Marke: Metro™ 5MPXGSA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit mobilen MetroMax Q-Stahlpfosten mit Zapfenrollen
  • Für eine einfache Reinigung
  • Die Laufrollen ermöglichen eine einfache Bewegung von Regalen, sodass Böden und Wände leicht zugänglich sind
  • Ermöglicht bei der Verwendung zusammen mit Wagen einen effizienten Transport von Zubehör in der Einrichtung oder auf dem Campus
  • Beschichtete Rollen-Lenkgabel und Befestigungsteile
  • Zapfen-/Drehgelenk- oder Zapfen-/Bremsausführung
  • Stoßfänger im Lieferumfang enthalten
Am Wagen waschbare Rolle aus Edelstahl mit Zapfen
  • Gabel, Achse und Zapfen aus Edelstahl
  • Abgedichtete Lager (Stoßfänger im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Produkttyp Lenkrolle mit Zapfen
Durchmesser (angloamerikanisch) 5 in.
Durchmesser (metrisch) 12,7 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale
Enthält Gerätewagen-waschbar
Tragkraft (angloamerikanisch) 300 lb.
Tragkraft (metrisch) 135 kg
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -20 bis 120 °F
Temperaturbereich (metrisch) -49 bis 49 °C
Radlauffläche Polyurethan
Mit Laufrollen Ja
Material Edelstahl