Learn More
Metro™ Metromax iQ™ Polymer-Stabrollen
Click to view available options
Produkttyp:
Lenkrolle mit Zapfen
Stabrolle mit Bremse
Modell:
Antimikrobiell; korrosionsbeständig
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Promotes easy cleaning
- Casters allow shelving units to be moved easily for access to floors and walls
- When used to create carts, allows efficient movement of supplies throughout a facility or campus
Polymer Stem Casters
- Corrosion-resistant performance (all-polymer horn, stainless-steel axle and hardware)
- 5 in. (127mm) diameter polyurethane wheel
- Sleeve-stye axle bearing
- Optional toe-operated brake mechanism
- Antimicrobial product protection built into tread
- Load rating of 300 lbs. (135kg)
- Temperature range: -20 to 120°F (-29 to 49°C) [continuous]
- Bumpers included
Standard Stem Casters
- Plated caster horns and hardware
- Stem/Swivel or Stem/Brake style
- Bumpers included
Stainless-steel, Cart-Washable Stem Caster
- Stainless horn, axle, and stem
- Sealed bearings (bumper included)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stabrolle mit Bremse |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12.7 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 300 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 137 kg |
| Modell | Antimikrobiell; korrosionsbeständig |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -20 bis 120 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -49 bis 49 °C |
| Radlauffläche | Polyurethan |
| Mehr anzeigen |