Learn More
Metro™ Metromax i™ Labortischzubehör, Schubladen
Die Metro MetroMax i™ Labortischschublade ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet zusätzlichen Platz und Funktionalität in Ihrer Lagerkonfiguration.
344.00 CHF - 600.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Laborarbeitstische mit 30, 36, 48 und 60 in. |
---|
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Tiefe (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Tiefe (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15917061
|
Metro™
LTD3L |
3 Zoll | 7,6 cm | Versperrbare Schublade |
493.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15907061
|
Metro™
LTD3 |
3 Zoll | 7,6 cm | Schublade |
344.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927061
|
Metro™
LTD6 |
6 Zoll | 15,2 cm | Schublade |
449.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15937061
|
Metro™
LTD6L |
6 Zoll | 15,2 cm | Versperrbare Schublade |
600.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Schubladen sind für Tischlängen von 30, 36, 48 und 60 in. (76, 91.4, 121.9 und 152.4 cm) geeignet
- Mit Sperrfunktion
Spezifikation
Für Laborarbeitstische mit 30, 36, 48 und 60 in. |