Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, Regalleiste
Artikelnummer. 15956951
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Chrom
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15956951 Chrom 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15956951 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. L24N1C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.55 CHF
    15.47 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.08 CHF
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 06-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Metro™ Super Erecta™ Regalen
1 in. hohe Kanten bieten eine sichere Befestigung für Gegenstände während des Transports oder zur Erfüllung seismischer oder anderer Sicherheitsanforderungen. Einfache, werkzeuglose Befestigung an Metro Super Erecta oder super verstellbare Drahtregale. Auch in anderen Größen und Ausführungen erhältlich.
  • Feststehende oder bewegliche Installation
  • Verhindert, dass Gegenstände aus den Regalen hervorstehen oder herausfallen
  • Seitliche und hintere Leisten sind 1 in. hoch. (25 mm) hoch
  • Die stabilen Regalböden sind 10,1 cm hoch und verfügen über Federclips zur Befestigung.
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regale
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2,5 cm
Enthält Federklemmenstecker
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 61 cm
Material Chrom