Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, 8-Zoll-Regalteiler
Artikelnummer. p-62941
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
18 in.
24 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11791049
Marke: Metro™ DD18C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tall dividers (8 in.) snap onto wire shelves to partition shelf space for storage optimization.
  • Dividers can also attach to the top or bottom of shelves.
  • Available in Chrome or Type 304 Stainless Steel.
  • Other sizes available.
Spezifikation
Produkttyp Shelf Divider for Wire Shelves
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regale
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 20.3 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45.7 cm
Material Chrom