Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Wagen für persönliche Schutzausrüstung
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke:  Metro™ SXRS43CM1
Additional Details : Gewicht : 58.05600kg
Artikelnummer. 15967251
  • 3815.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Nicht verschließbares mobiles Regal, eine 6-Zoll-Polymer-Schublade, drei 9-Zoll-Polymer-Schubladen, taupefarbene Schubladenauszüge
Beschreibung
Beschreibung
  • Antimikrobieller Schutz von Microban™ hemmt das Wachstum von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
  • Wagen verwenden Polyurethan-Laufrollen mit 5 in (127 mm): zwei vordere Laufrollen mit leicht zugänglichen Fußbremsen und zwei hintere Schwenkrollen
  • Jede Ladenfront verfügt über einen 0.5 × 18.38 in (1.3 × 46.7 cm) großen polierten Bereich für sichere Haftung von DYMO™- und Zebra™-Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
Vorkonfigurierter mobiler Arbeitsplatz
109,2 cm
24.9 Zoll
Nicht verschließbares mobiles Regal, 6-Zoll-Polymer-Schubladen, drei 9-Zoll-Polymer-Schubladen, taupefarbene Schubladenauszüge
24.9 Zoll
43 Zoll
Epoxidbeschichtet
63,3 cm
Aluminium, Epoxid, Polymer
57,9 cm