Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Platte/Spritzschutz und solidem HD Regal
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.)
90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.)
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.)
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.)
Enthält:
Spritzschutz und solider HD Einlegeboden, Adaptereinsatz
Spritzschutz und solides HD-Regal
Produkttyp:
Fahrbarer Tisch
Stationärer Tisch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Fahrbarer Tisch |
| Abmessungen (L x B x H) | 75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
| Höhe (angloamerikanisch) | 35 in. |
| Höhe (metrisch) | 89 cm |
| Enthält | Spritzschutz und solider HD Einlegeboden, Adaptereinsatz |
| Länge (angloamerikanisch) | 29.75 Zoll |
| Länge (metrisch) | 75,5 cm |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
| Mehr anzeigen |