Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Platte/Spritzschutz und solidem HD Regal
Artikelnummer. 15907151
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.)
90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.)
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.)
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.)
Enthält:
Spritzschutz und solider HD Einlegeboden, Adaptereinsatz
Spritzschutz und solides HD-Regal
Produkttyp:
Fahrbarer Tisch
Stationärer Tisch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15907151
Marke: Metro™ LTSM60S
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Stellen Sie Ihren Mitarbeitern einen sichereren Arbeitsplatz zur Verfügung. Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch bietet einen hinteren Spritzschutz, eine feste Ablage, korrosionsbeständige Leistung und eine Edelstahlkonstruktion.
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Produkttyp Fahrbarer Tisch
Abmessungen (L x B x H) 151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Labor
Höhe (angloamerikanisch) 35 in.
Höhe (metrisch) 89 cm
Enthält Spritzschutz und solider HD Einlegeboden, Adaptereinsatz
Länge (angloamerikanisch) 59.75 Zoll
Länge (metrisch) 151,7 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 600 lb.
Tragkraft (metrisch) 273 kg
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (metrisch) 76,2 cm
Material Edelstahl