Learn More
Metro™ Perforierte Reinraum-Arbeitsplatte mit Aufbau
Typ 304 elektropolierter Edelstahl mit satinierten Stahlstützen
Marke: Metro™ CTP3036S-H
Additional Details : Gewicht : 14.51200kg
Beschreibung
- Höhenverstellbare Beine (33 bis 40 in [83.8 bis 101.6 cm] in Abstufungen von 1 in [25 mm])
- 74 in (188 cm) hoher hinterer Pfosten
- Oberteil aus 14 mm elektropoliertem Edelstahl Typ 304 mit .75 in (19 mm) Löchern auf 1 in (25 mm) zentriert
- Die Stützelemente sind satiniert
Spezifikation
Aufbau | |
36 Zoll | |
91,5 x 76,2 x 188 cm (36 x 30 x 74 in.) | |
76,2 cm | |
91,5 cm |
30 Zoll | |
Reinraumtisch | |
188 cm | |
74 Zoll | |
Edelstahl |