Learn More
Metro™ MW-Serie Mehrzweckwagen mit festen und Drahtböden
Hergestellt aus Super Erecta™ Einlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, zwei einteiligen Griffen und Rollen mit ringförmigen Stoßfängern, ist der Mehrzweckwagen der Serie Metro MW mit massiven und Drahtböden eine gute Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
Marke: Metro™ MW404
Additional Details : Gewicht : 26.51200kg
Beschreibung
Edelstahl, Einlegeböden und Griffe aus Chrom.
Wagen
- Tragfähigkeit: 375 lbs. (170.1 kg)
- Vollständig austauschbare Super Erecta™-Einlegeböden
- Die mittlere Ablage kann in jeder Höhe in Schritten von 1 in. (2.5 cm) positioniert werden
- Einteilige Griffe aus Edelstahl oder Chrom (je nach Modell) bieten verbesserte Steifigkeit und Haltbarkeit
- 18 (46 cm) Wagen haben Rollen mit 4 in (10 cm) Durchm.; 21 in (53 cm) und 24 in (61 cm) breite Wagen haben Rollen mit einem Durchmesser von 5 in (13 cm)
- Drei Stufen
- 375 (170 kg) Tragkraft pro Wagen
- 18 mm Edelstahl, doppelt dick an den Kanten für Stabilität und Festigkeit
- Erhöhte Kanten begrenzen verschüttete Flüssigkeiten und erleichtern die Reinigung
- Robuste Eckbeschläge erleichtern die Montage
- Verchromte oder Edelstahl-Einlegeböden mit geschütztem Fachwerk-Design für zusätzliche Festigkeit erhältlich
- Die Ecken lassen sich zur sicheren Befestigung leicht über spezielle, konische Schnapphülsen aus Kunststoff schieben
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Schnelle und einfache Montage/Demontage ohne Werkzeug.
Spezifikation
Hilfsmittelwagen | |
3-Stufen-Modell | |
Transport von Materialien, die eine flache, feste Oberfläche erfordern | |
38 Zoll | |
Super Erecta™ 2 verchromte Drahteinlegeböden und ein massiver Edelstahleinlegeboden (flach) mit geteilten Kunststoffhülsen, 2 einteilige verchromte Griffe, Rollen mit 5 in Durchmesser, Ringstoßfänger mit 3.5 in | |
91 cm | |
170 kg | |
Edelstahl, Chrom | |
59 lb | |
53 cm |
NSF | |
91 x 53 x 97 cm (36 x 21 x 38 in.) | |
Chrome | |
97 cm | |
36 Zoll | |
375 lbs. | |
3 | |
26,8 kg | |
21 Zoll |