Learn More
Metro™ MW-Serie Mehrzweckwagen mit festen und Drahtböden
Hergestellt aus Super Erecta™ Einlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, zwei einteiligen Griffen und Rollen mit ringförmigen Stoßfängern, ist der Mehrzweckwagen der Serie Metro MW mit massiven und Drahtböden eine gute Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.
Marke:  Metro™ MW401
Additional Details : Gewicht : 19.07200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15967171
  • 690.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Edelstahl, Einlegeböden und Griffe aus Chrom.
Wagen
  • Tragfähigkeit: 375 lbs. (170.1 kg)
  • Vollständig austauschbare Super Erecta™-Einlegeböden
  • Die mittlere Ablage kann in jeder Höhe in Schritten von 1 in. (2.5 cm) positioniert werden
  • Einteilige Griffe aus Edelstahl oder Chrom (je nach Modell) bieten verbesserte Steifigkeit und Haltbarkeit
  • 18 (46 cm) Wagen haben Rollen mit 4 in (10 cm) Durchm.; 21 in (53 cm) und 24 in (61 cm) breite Wagen haben Rollen mit einem Durchmesser von 5 in (13 cm)
  • Drei Stufen
  • 375 (170 kg) Tragkraft pro Wagen
Massive Einlagen
  • 18 mm Edelstahl, doppelt dick an den Kanten für Stabilität und Festigkeit
  • Erhöhte Kanten begrenzen verschüttete Flüssigkeiten und erleichtern die Reinigung
  • Robuste Eckbeschläge erleichtern die Montage
Drahteinlagen
  • Verchromte oder Edelstahl-Einlegeböden mit geschütztem Fachwerk-Design für zusätzliche Festigkeit erhältlich
  • Die Ecken lassen sich zur sicheren Befestigung leicht über spezielle, konische Schnapphülsen aus Kunststoff schieben
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Schnelle und einfache Montage/Demontage ohne Werkzeug.
Spezifikation
Spezifikation
Hilfsmittelwagen
3-Stufen-Modell
Transport von Materialien, die eine flache, feste Oberfläche erfordern
38 Zoll
Super Erecta™ 2 verchromte Drahteinlegeböden und ein massiver Edelstahleinlegeboden (flach) mit geteilten Kunststoffhülsen, 2 einteilige verchromte Griffe, Rollen mit 4 in Durchmesser, Ringstoßfänger mit 3.5 in
61 cm
170 kg
Edelstahl, Chrom
43 lbs.
46 cm
NSF
61 x 46 x 97 cm (24 x 18 x 38 in.)
Chrome
97 cm
24 Zoll
375 lbs.
3
19,5 kg
18 Zoll