Learn More
Metro™ MetroMax Q mobile Sicherheitseinheit mit Rollen mit Zapfen
Sichern Sie das Eigentum Ihres Labors. Die Metro MetroMax Q mobile Sicherheitseinheit mit Rollen bietet beweglichen Schutz für wertvolle Materialien und empfindliche Gegenstände und schützt sie vor Verlust oder Diebstahl, wenn sie um Ihren Standort herum bewegt werden.
2550.00 CHF - 3500.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mobile Sicherheitseinheit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet Schutz für wertvolle Materialien und empfindliche Gegenstände vor Verlust oder Diebstahl |
Höhe (metrisch) | 1723 mm |
Radtyp | Laufrollen mit einem Durchmesser von 5 Zoll (127 mm) mit Polyurethan-Lauffläche und korrosionsbeständigem Polymer |
Breite (metrisch) | 707 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15957161
|
Metro™
MQSEC53DE |
Vier 5MPX-Rollen | 75 kg |
2550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15917171
|
Metro™
MQSEC56DE |
Vier 5MPX-Rollen | 81 kg |
3325.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15937171
|
Metro™
MQSEC56VE |
Zwei 5PCX- und zwei 5PCBX-Laufrollen | 81 kg |
3500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15987161
|
Metro™
MQSEC53VE |
Zwei 5PCX- und zwei 5PCBX-Laufrollen | 75 kg |
2735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die robuste offene Drahtkonstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt für eine einfache Bestandskontrolle sichtbar bleibt
- Integrierter antimikrobieller Microban™-Produktschutz, um das Produkt “zwischen den Reinigungen sauberer zu halten”
- Doppeltür mit ergonomischem -+-Drehgriff. Jede Tür öffnet sich 270° und kann an den Seitenverkleidungen befestigt werden
- Enthält vier Rollen mit einem Durchmesser von 127 mm und einer Polyurethan-Lauffläche; alle vier lenkbar, zwei mit Bremse
- Die Standardeinheiten bestehen aus mit Epoxidharz der Farbe Taupe beschichteten oberen und unteren Drahtfächern, dreiseitigen Stahlpfosten, Drahtgehäusen und Türen
- Laufrollen und Stoßfänger sind im Lieferumfang von fahrbaren Geräten enthalten
- Gitteröffnungen: 44 x 44 mm
DE-Modelle
- Verwenden Sie zwei 5MPX- und zwei 5mPBX-Lenkrollen
- Enthält Rollen mit beschichteter Oberfläche
- Zwei 5PCX- und zwei 5PCBX-Laufrollen
- Empfohlen für nasse oder feuchte Umgebungen
- Enthält korrosionsbeständige Polymerrollen
Optionale Zwischenböden: Schnell justierbare Einlegeböden MetroMax Q oder korrosionsbeständige MetroMax i.
Zusätzliche Einlegeböden sind separat erhältlich
Spezifikation
Mobile Sicherheitseinheit | |
1723 mm | |
707 mm |
Bietet Schutz für wertvolle Materialien und empfindliche Gegenstände vor Verlust oder Diebstahl | |
Laufrollen mit einem Durchmesser von 5 Zoll (127 mm) mit Polyurethan-Lauffläche und korrosionsbeständigem Polymer |