Learn More
Metro™ MetroMax Q Mobile Schwerlast-Sicherheitseinheiten
Bietet Schutz für wertvolle Materialien und empfindliche Gegenstände vor Verlust oder Diebstahl
Marke: Metro™ MQSEC53LE
Additional Details : Gewicht : 72.93600kg
Beschreibung
- Mit zwei B5P- und zwei B5PB-Plattenrollen auf Aluminiumwagen montiert
- Mit 127 mm-Plattenrollen und umlaufenden Stoßfängern
- Die robuste offene Drahtkonstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt für eine einfache Bestandskontrolle sichtbar bleibt
- Integrierter antimikrobieller Microban™-Produktschutz, um das Produkt “zwischen den Reinigungen sauberer zu halten”
- Doppeltür mit ergonomischem -+-Drehgriff. Jede Tür öffnet sich 270 Grad und kann an den Seitenverkleidungen befestigt werden
- Die Standardeinheiten bestehen aus mit Epoxidharz der Farbe Taupe beschichteten oberen und unteren Drahtfächern, dreiseitigen Stahlpfosten, Drahtgehäusen und Türen
- Laufrollen und Stoßfänger sind im Lieferumfang von fahrbaren Geräten enthalten
- Gitteröffnungen: 44 x 44 mm
Optionale Zwischenböden: Schnell justierbare Einlegeböden MetroMax Q oder korrosionsbeständige MetroMax i.
Zusätzliche Einlegeböden sind separat erhältlich
Spezifikation
Mobile Sicherheitseinheit | |
127 mm-Plattenrollen und umlaufende Stoßfänger | |
75 kg |
1740 mm | |
994 mm | |
713 mm |