Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Stationäre Sicherheitsspeichereinheit
Schützen Sie die empfindlichen Materialien Ihres Labors gegen Verlust oder Diebstahl. Die stationäre MetroMaxiQ-Sicherheitsaufbewahrung ermöglicht den Schutz in einer sicheren, geparkten Einheit in Ihrer Arbeitsumgebung.
Marke:  Metro™ MQSEC55E
Additional Details : Gewicht : 62.04800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15997161
  • 2755.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die robuste offene Drahtkonstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt für eine einfache Bestandskontrolle sichtbar bleibt
  • Integrierter antimikrobieller Produktschutz von Microban™, um das Produkt “zwischen den Reinigungen sauberer zu halten”
  • Doppeltür mit ergonomischem -+-Drehgriff
  • Jede Tür öffnet sich 270° und kann an den Seitenverkleidungen befestigt werden
  • Die Pfosten verfügen über Nivellierfüße, um unebene Oberflächen auszugleichen
Spezifikation
Spezifikation
Passt in Regal: 61 x 121.9 cm (24 x 48 Zoll); B x L: 68.5 x 129.2 cm (27 x 50.7 Zoll)
Polymer