Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Zubehör, Tastaturablage
Für die Verwendung mit MetroMax iQ-Regalen
Marke: Metro™ LTKB
Additional Details : Gewicht : 2.90400kg
Beschreibung
- Die mit Epoxidharz beschichteten Einlegeböden bieten eine hohe Korrosionsbeständigkeit
- Kann in 18 in oder 24 in breiten Regalen montiert werden
- Die Mindestlänge des Einlegebodens beträgt 30 in.
Die Fachlast darf 10 lb nicht überschreiten. (45.8 kg).
Spezifikation
Tastaturablage | |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |