Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten
Beschreibung
Includes
- 2185 mm-Pfosten (86 in.)
- Hardware/Komponenten für den Anschluss an Schienensets an zwei feststehenden Endeinheiten
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen.
- Stationäre Endeinheiten stabilisieren MetroMax i Top-Track-Speichersysteme
- 2185 mm (86 in.) hohe Pfosten
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Stück pro Top-Track-System. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kit für stationäre Endeinheit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ MetroMax i™ und Q™ Top-Track™ System |
| Höhe (angloamerikanisch) | 86 in. |
| Höhe (metrisch) | 2185 mm |
| Enthält | 86 in hohe Pfosten, Hardware und Verbindungskomponenten |
| Breite (angloamerikanisch) Einschub | 18 Zoll |
| Breite (metrisch) Einschub | 45,7 cm |