Learn More
Metro™ MetroMax i™ Polymer-Labortisch, schwarze Phenoloberfläche mit solidem i Regal
Mit dem Metro MetroMax i™ Polymer-Laborarbeitstisch, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban™ bietet, halten Sie Ihr Labor sauber.
Marke:  Metro™ LTM60XPB3
Additional Details : Gewicht : 50.08000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15947081
  • 1880.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Die Abbildung zeigt Rollen und die optionale Tastaturablage, die beide separat erhältlich sind.
Beschreibung
Beschreibung
Diese Arbeitstische dienen als ideale Produktplattform, sind modular aufgebaut und bieten höchste Flexibilität je nach Anwendungsanforderungen.
  • Fortschrittliche Polymerkonstruktion für korrosive Laborumgebungen
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
59.75 Zoll
151,7 x 76,2 x 101,6 cm (59,75 x 30 x 40,5 in.)
101,6 cm
Solides Metro™ Metromax i™ Regal, Adaptereinsatz
273 kg
151,7 cm
Polymer
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
40.5 Zoll
30 Zoll
76,2 cm
600 lb.