Learn More
Metro™ MetroMax i™ Labortisch, Edelstahloberfläche und hinterem Spritzschutz mit solidem i Regal Artikelnummer.: 15987061
Metro™ MetroMax i™ Labortisch, Edelstahloberfläche und hinterem Spritzschutz mit solidem i Regal
Artikelnummer. 15987061
74,9 x 76,2 x 100,3 cm (29,75 x 30 x 39,5 in.), Fahrbarer Tisch, 1 Stück
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
74,9 x 76,2 x 100,3 cm (29,75 x 30 x 39,5 in.)
Produkttyp:
Fahrbarer Tisch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15987061
Marke: Metro™ LTM30XS3
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die fortschrittliche Polymerkonstruktion des Metro MetroMax i™ Laborarbeitstisches bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit für die korrosivsten Laborumgebungen.
  • Der Tisch verfügt über glatte Oberflächen, die leicht zu reinigen sind
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Verfügbare Oberflächen: Edelstahl Typ 304 und TRESPA Phenolharz (schwarz oder grau)
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Produkttyp Fahrbarer Tisch
Abmessungen (L x B x H) 74,9 x 76,2 x 100,3 cm (29,75 x 30 x 39,5 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Labor
Höhe (angloamerikanisch) 39,5 in.
Höhe (metrisch) 100,3 cm
Enthält Spritzschutz mit solidem Metro™ MetroMax i™ Regal, Adaptereinsatz
Länge (angloamerikanisch) 29.75 Zoll
Länge (metrisch) 74,9 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 600 lb.
Tragkraft (metrisch) 273 kg
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (metrisch) 76,2 cm
Material Polymer
Name des Produkts
Metro™ MetroMax i™ Labortisch, Edelstahloberfläche und hinterem Spritzschutz mit solidem i Regal >