Learn More
Metro™ MetroMax i™ Labortisch, Edelstahloberfläche und hinterem Spritzschutz mit solidem i Regal
Die fortschrittliche Polymerkonstruktion des Metro MetroMax i™ Laborarbeitstisches bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit für die korrosivsten Laborumgebungen.
Marke: Metro™ LT48XS3
Additional Details : Gewicht : 30.84800kg
Beschreibung
- Der Tisch verfügt über glatte Oberflächen, die leicht zu reinigen sind
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Verfügbare Oberflächen: Edelstahl Typ 304 und TRESPA Phenolharz (schwarz oder grau)
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
47.75 Zoll | |
121,3 x 76,2 x 100,3 cm (47,75 x 30 x 39,5 in.) | |
100,3 cm | |
Fliesenspiegel mit solidem Metro™ MetroMax i™ Regal | |
273 kg | |
121,3 cm | |
Polymer |
Stationärer Tisch | |
Ideal für das Labor | |
39.5 Zoll | |
30 Zoll | |
76,2 cm | |
600 lb. |