Learn More
Metro™ MetroMax i™ Labortisch, Edelstahlplatte und Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen
Die fortschrittliche Polymerkonstruktion des Metro MetroMax i™ Laborarbeitstisches bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit für die korrosivsten Laborumgebungen.
Marke:  Metro™ LT48XUS3
Additional Details : Gewicht : 32.65600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15997041
  • 1605.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Tisch verfügt über glatte Oberflächen, die leicht zu reinigen sind
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
47.75 Zoll
121,3 x 76,2 x 100,3 cm (47,75 x 30 x 39,5 in.)
100,3 cm
Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen
273 kg
121,3 cm
Polymer
Stationärer Tisch
Ideal für das Labor
39.5 Zoll
30 Zoll
76,2 cm
600 lb.