Learn More
Metro™ MetroMax i™ Labortisch, Edelstahlplatte und Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen
Die fortschrittliche Polymerkonstruktion des Metro MetroMax i™ Laborarbeitstisches bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit für die korrosivsten Laborumgebungen.
Marke:  Metro™ LTM36XUS3
Additional Details : Gewicht : 22.49600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15977071
  • 1550.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Tisch verfügt über glatte Oberflächen, die leicht zu reinigen sind
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
35.75 Zoll
90,8 x 76,2 x 100,3 cm (35,75 x 30 x 39,5 in.)
100,3 cm
Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz
273 kg
90,8 cm
Polymer
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
39.5 Zoll
30 Zoll
76,2 cm
600 lb.