Learn More
Metro™ MetroMax i Korb-Glaswarenwagen
Lagern oder transportieren Sie Ihre Glaswaren sicher im Labor. MetroMax I Korb-Glaswaren-Wagen ist ein Level 2-Wagen mit integriertem antimikrobiellen Produktschutz von Microban, der Ihnen erlaubt, seine Anordnung zu konfigurieren, um sicherzustellen, dass Lagerung und Bewegung nicht Ihren Arbeitstag stören.
Marke: Metro™ GWTX3-2
Additional Details : Gewicht : 37.01600kg
Beschreibung
Das modulare Design bietet äußerste Flexibilität. Verstärkte Polymere bieten eine überlegene Festigkeit (bis zu 800 lb. pro Regal).
- Korrosionsbeständig, geeignet für feuchte Umgebungen
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
- Die Einlegeböden lassen sich leicht abwischen und verfügen über eine Haltekante, die Tropfen und verschüttete Flüssigkeiten umfasst
- Lösungen für Glaswaren mit zwei und vier Körben werden auf einer platzsparenden Stellfläche mit 18 x 36 in (457 x 914 mm) angeboten.
- Die massive MetroMax-Bodenplatte sorgt für eine Verschüttungsretention und kann zur einfachen Reinigung aus dem Regal entfernt werden
- Vielfältiges Zubehör separat erhältlich, einschließlich Polymer-Rollen für maximale Korrosionsbeständigkeit und erstklassige Leistung
Bestellinformation
Laufrollen nicht im Lieferumfang enthalten (5 Metro-Laufrollen der PC-Serie werden für eine überragende Lebensdauer empfohlen).
Spezifikation
Glaskorb | |
91,4 x 45,7 x 15,2 cm (36 x 18 x 6 in.) | |
6 Zoll | |
Solider Metromax i Einlageboden | |
91,4 cm | |
362,8 kg | |
18 Zoll |
Einheit mit 4 Transportboxen | |
Transport von Glaswaren | |
15.2 cm | |
36 Zoll | |
800 lbs. | |
Polymer | |
45,7 cm |