missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ MetroMax i Glassware Cart, Accessories

For use with MetroMax i carts

Marke:  Metro™ GWBSKT36

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11725659

  • 530.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • 36 in. basket for glassware cart
Spezifikation

Spezifikation

Basket
For MetroMax carts
17.8 cm
90 cm
18 in.
35.5 x 18 x 7 in. (90 x 45.7 x 17.8 cm)
7 in.
35.5 in.
Vinyl
45.7 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote