Learn More
Metro™ Lifeline Wagen-Zubehör – Entsorgungsbox
Lässt sich für eine einfache Zugänglichkeit bei gleichzeitiger Mobilität auf Wagen befestigen
Marke: Metro™ FL250
Additional Details : Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
- Nicht verriegelbar
- Abmessungen: 24.1 x 8.3 x 23.7 cm (9.5 x 3.25 x 9.3125 in)
Spezifikation
Sharps-Behälter | |
Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände mit Hakenverschluss | |
Lifeline Notfallwagen |