Learn More
Metro™ Lab Cart Accessory, Autoclavable Cover
Artikelnummer. p-4574822
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
26 Zoll
Länge (angloamerikanisch):
38 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11715699
Marke: Metro™ LC2436AC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lab cart cover is sized to fit Metro autoclavable lab carts.
  • Ausgelegt für ca. 70 Zyklen pro Abdeckung
Spezifikation
Produkttyp Wagenabdeckung
Farbe Blue
Abmessungen (L x B x H) 38 x 26 x 33.5 in. (96.5 x 66 x 85.1 cm)
Zur Verwendung mit (Geräte) 24 in. W Lab cart
Höhe (angloamerikanisch) 33.5 Zoll
Höhe (metrisch) 85.1 cm
Länge (angloamerikanisch) 38 in.
Länge (metrisch) 96.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 26 Zoll
Breite (metrisch) 66 cm