Learn More
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Schienensets
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
30 in.
72 Zoll
84 Zoll
96 Zoll
108 Zoll
120 Zoll
132 Zoll
144 Zoll
156 Zoll
168 Zoll
180 Zoll
192 Zoll
204 Zoll
216 Zoll
228 Zoll
240 Zoll
252 Zoll
Gewicht (angloamerikanisch):
4 lb.
9 lb.
10 lb.
11 lb.
13 lb.
14 lb
15 lb.
17 lb.
18 lb.
19 lb.
21 lb.
22 lb.
23 lb.
25 lb.
26 lb.
27 lb.
29 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, Metromax Q und Metromax i Regalsystemen
- Die Sets enthalten Schienen und Befestigungsteile, die für die Montage des Systems bis zu einer Höhe von 21 ft. (640 cm) benötigt werden
- 17-823-715 (BTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schienenset |
Tiefe (angloamerikanisch) | 30 in. |
Tiefe (metrisch) | 76,2 cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem |
Enthält | Schienen und Befestigungsteile, die für die Montage des hochdichten qwikTRAK™ Systems bis zu einer Höhe von 21 Fuß benötigt werden, Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden |
Gewicht (angloamerikanisch) | 4 lb. |
Gewicht (metrisch) | 1,8 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Schienensets >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur