Learn More
Metro™ Flexline™ Wagenzubehör
Artikelnummer. 15946911
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
8,5 x 4,5 x 16,75 in.
Farbe:
Grau
Kapazität (angloamerikanisch):
7 gal.
Produkttyp:
Abfallbehälter und Halter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Farbe Kapazität (angloamerikanisch) Produkttyp Packungsgröße
15946911 8,5 x 4,5 x 16,75 in. Grau 7 gal. Abfallbehälter und Halter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15946911 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. FL221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 CHF
    88.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 18.86 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für seitliche/versenkte Aufbewahrung
  • 28 Quarts
  • Abmessungen: 37 x 27,5 x 39 cm (14,5 x 10,875 x 15,375 in.)
  • Halterung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 7 gal.
Produkttyp Abfallbehälter und Halter
Kapazität (metrisch) 26,5 l
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 8,5 x 4,5 x 16,75 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Flexline und Rettungswagen
Höhe (angloamerikanisch) 16,75 in.
Höhe (metrisch) 42,54 cm
Enthält Halter
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 21,59 cm
Material Kunststoff
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.
Breite (metrisch) 11,43 cm