Learn More
Metro™ Zubehör für elektronische Regale und Reinraumregale, Etikettenhalter
Leitfähige Etikettenhalter
Marke:  Metro™ 9990PESD
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
Artikelnummer. 15936781
  • 12.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Metro™ Super Erecta™ Gitterregalen und Metromax Q ESD Rahmen
  • In zwei Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
3 Zoll
1.25 Zoll
7,6 cm
Kunststoff
3,2 cm
SmartTray™ System