Learn More
Metro™ Doppeltiefe Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten
Artikelnummer. 15997151
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
18 in.
21 in.
24 in.
Breite (angloamerikanisch) Einschub:
18 Zoll
21 Zoll
24 Zoll
Gewicht (angloamerikanisch):
33 lbs.
37 lb
41 lbs.
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Einschub Gewicht (angloamerikanisch) unitSize
15997151 24 in. 24 Zoll 41 lbs. 1 Stück
15987151 21 in. 21 Zoll 37 lb 1 Stück
15977151 18 in. 18 Zoll 33 lbs. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15997151 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. LTTE24C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbindet stationäre Endeinheiten in doppeltiefen Systemen und mit Aufbau-Schienensets
  • Zur Verwendung mit U-Bahn Super Erecta™ und Super Adjustable™ Boden-Regalsysteme
  • Verchromte Oberfläche
  • Das Kit enthält 86 in. (218,5 cm) Pfosten und Anschlussteile
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Produkttyp Kit für stationäre Endeinheit
Beschreibung Verchromt
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem
Enthält 86 in-Pfosten und Verbindungselemente
Gewicht (angloamerikanisch) 41 lbs.
Gewicht (metrisch) 18.4 kg
Breite (angloamerikanisch) Einschub 24 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) Einschub 61 cm
Breite (metrisch) 61 cm
Material Chrom