Learn More
Metro™ Laborwagen mit Käfiggestell, autoklavierbar
Artikelnummer. p-4574817
Click to view available options
Breite (metrisch):
45,7 cm
61 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15987011
Marke: Metro™ LC5S1860
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorkonfigurierte Käfiggestelle sind in zwei Aufstellflächen erhältlich
  • Die Wagen sind standardmäßig mit geschlossenen Pfosten und geteilten Aluminiummuffen ausgestattet
  • Die Einheiten sind einschließlich Rollen 69 in (175.3 cm) hoch
  • Grundfläche: 18 x 60 in (45.7 x 152.4 cm) oder 24 x 60 in (61 x 152.4 cm)
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Produkttyp Käfiggestell
Farbe Silver
Abmessungen (L x B x H) 152,4 x 45,7 x 175,3 cm (60 x 18 x 69 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die ideale Lösung für hitzebeständige, waschbare Anwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 69 Zoll
Höhe (metrisch) 175,3 cm
Enthält 5 Autoklav-Einlegeböden aus Edelstahl mit gestanzten Pfosten und geteilten Muffen aus Aluminium
Länge (angloamerikanisch) 60 Zoll
Länge (metrisch) 152,4 cm
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 5
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45,7 cm