Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Metricel™ Schwarze Membran
Artikelnummer. 17124581
Click to view available options
Porengröße:
0,45 μm
0.8μm
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 17124581
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 66585
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kontrastierende Membran für mikrobiologische Analysen. Der dunkle Hintergrund bietet einen ausgezeichneten Kontrast für die Zählung undurchsichtiger Kolonien in mikrobiologischen Laboren.
  • Das für die Verwendung in der Membranfiltertechnik (MF-Technik) zertifizierte exklusive Punktrastermuster verbessert oder hemmt nicht das Koloniewachstum
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Lose mit Pergament-Trennern
Material PES
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Rasterfarbe Weiß
Einzeln verpackt Ja
Anzahl pro Packung 200/Packung
Typ Kariert
Durchmesser (metrisch) 47 mm