Learn More
Metoxuron, TRC
Artikelnummer. 30481028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481028 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481028 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33884325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19937-59-8
Summenformel C10 H13 Cl N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.68
Synonym Urea, 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N'-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3,3-dimethylurea, 3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea, Dosanex, Metoxuran, Metoxuron, N-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N',N'-dimethylurea, Purivel, SAN 6602, SAN 7102, Urea, N'-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-
IUPAC-Name 3-(3-Chlor-4-Methoxyphenyl)-1,1-Dimethylharnstoff
SMILES COc1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoxuron
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
Formelmasse 228.0666