Learn More
Metoprololtartrat Mikromol™
Artikelnummer. 18091650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18091650 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18091650 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0027.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Metoprololtartrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoprolol Tartrate
CAS 56392-17-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Metoprolol Tartrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Metoprolol Tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt) (9CI), 1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), Beloc, Betaloc, CGP 2175E, H 93/26, HCTCGP 2175E, Lopresor, Metapro, Metoprolol (+)-tartrate, Metoprolol tartrate (2:1), Prelis, Seloken, Selopral, Slow Lopresor, Vasocardin, Lapressor, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol Hemi (+)-Tartrate, Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (+/-)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), (±)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol tartrate, (±)-Metoprolol bitartrate, (±)-Metoprolol tartrate, Metoprolol tartrate
InChI-Formel InChI=1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäure; 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 684.81
Menge 500 mg
Formelmasse 684,3833 g/mol