Learn More
Metoprolol tartrate, 98+%, Thermo Scientific™
A beta-adrenergic blocker
74.65 CHF - 330.17 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 56392-17-7 |
|---|---|
| Summenformel | C34H56N2O12 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 684.824 |
| MDL-Nummer | MFCD00056257 |
| InChI-Schlüssel | YGULWPYYGQCFMP-NPHUUBOGSA-N |
| Synonym | y-metoprolol +-tartrate, ?-metoprolol +-tartrate, --tartaric acid; bis metoprolol, 1-isopropylamino-3-p-beta-methoxyethyl phenoxy-2-propanol +-tartrate salt, 1-isopropylamino-3-4-2-methoxyethyl phenoxy propan-2-ol 2,3-dihydroxysuccinate 2 |
| PubChem CID | 11957594 |
| IUPAC-Name | (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| SMILES | CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15444409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61920.06 |
5g |
83.06 CHF 74.65 CHF / 5 Gramm Sparen 8.41 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15454409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61920.14 |
25g |
330.17 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsMetoprolol tartrate is an antagonist of the β1-AR (β1-adrenoceptor). It inhibits spontaneous endothelin-1 production in vitro and displays antihypertensive and antianginal activity in vivo.
Solubility
Soluble in water (>1000 mg/ml), methanol (>500 mg/ml), chloroform (496 mg/ml), ethanol (31 mg/ml at 25°C), and DMSO (100 mg/ml at 25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents.
Chemische Identifikatoren
| 56392-17-7 | |
| 684.824 | |
| YGULWPYYGQCFMP-NPHUUBOGSA-N | |
| 11957594 | |
| CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O |
| C34H56N2O12 | |
| MFCD00056257 | |
| y-metoprolol +-tartrate, ?-metoprolol +-tartrate, --tartaric acid; bis metoprolol, 1-isopropylamino-3-p-beta-methoxyethyl phenoxy-2-propanol +-tartrate salt, 1-isopropylamino-3-4-2-methoxyethyl phenoxy propan-2-ol 2,3-dihydroxysuccinate 2 | |
| (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
Spezifikation
| Metoprolol tartrate | |
| C34H56N2O12 | |
| 14,6151 | |
| Soluble in water (>1000mg/ml),methanol (>500mg/ml),chloroform (496mg/ml),ethanol (31mg/ml at 25°C),and DMSO (100mg/ml at 25°C). | |
| CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O | |
| 684.824 | |
| 684.82 |
| 56392-17-7 | |
| MFCD00056257 | |
| y-metoprolol +-tartrate, ?-metoprolol +-tartrate, --tartaric acid; bis metoprolol, 1-isopropylamino-3-p-beta-methoxyethyl phenoxy-2-propanol +-tartrate salt, 1-isopropylamino-3-4-2-methoxyethyl phenoxy propan-2-ol 2,3-dihydroxysuccinate 2 | |
| YGULWPYYGQCFMP-NPHUUBOGSA-N | |
| (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol | |
| 11957594 | |
| ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 260-148-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UB7450100
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures