Learn More
Metoprololsuccinat, Mikromol™
Artikelnummer. 18031390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18031390 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18031390 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0279.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Metoprololsuccinat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoprolol Succinate
CAS 98418-47-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Metoprolol Succinate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Metoprolol Succinate, Butanedioic acid compd. with 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt), Beloc-Zok, Betaloc CR, Betaloc Zok, Betazok, H 93/26 succinate, Metoprolol succinate, Seloken-Zok, Selozok, Toprol XL, Butanedioic acid compd. with (+/-)-1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), (+/-)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt)
InChI-Formel InChI=1S/2C15H25NO3.C4H6O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-Name Butandisäure; 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 652.82
Menge 250 mg
Formelmasse 652,3935 g/mol