Learn More
Metopimazin-d6, TRC
Artikelnummer. 30469947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469947 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30469947 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3387621MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1215315-86-8
Summenformel C22H21D6N3O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 451.64
Synonym 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl-d6]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl-d6]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl-d6]phenothiazine, EXP 999-d6, RP 9965-d6, Vogalene-d6
SMILES NC(C(CC1)CCN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N2C3=C(C=CC=C3)SC4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C42)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metopimazine-d6
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26)/i4D2,11D2,12D2