Learn More
Metolazone, Mikromol™
Beschreibung
Metolazon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metolazone |
| CAS | 17560-51-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Metolazone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16 H16 Cl N3 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23) |
| SMILES | CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-Name | 7-Chlor-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydrochinazolin-6-sulfonamid |
| Mehr anzeigen |