Learn More
Metalozon, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Verpackung:
Amber Glass
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
Metolazon ist ein Antihypertensivum.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Metolazone |
Schmelzpunkt | 248°C |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 25 mg |
Merck Index | 15, 6224 |
IUPAC-Name | 7-chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide |
Formelmasse | 365.8 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |