Learn More
Metalozon, Fisher BioReagents
Catalog Number 10728705
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Verpackung:
Amber Glass
Bernsteinfarbiges Glas
17560-51-9
C16H16ClN3O3S
365.83
MFCD00069304
AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYNA-N
metolazone, zaroxolyn, diulo, mykrox, microx, metalozone, metenix, oldren, metolazona, metolazonum
4170
CHEBI:64354
CC1NC2=CC(Cl)=C(C=C2C(=O)N1C1=CC=CC=C1C)S(N)(=O)=O
17560-51-9
C16H16ClN3O3S
365.83
MFCD00069304
AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYNA-N
metolazone, zaroxolyn, diulo, mykrox, microx, metalozone, metenix, oldren, metolazona, metolazonum
4170
CHEBI:64354
CC1NC2=CC(Cl)=C(C=C2C(=O)N1C1=CC=CC=C1C)S(N)(=O)=O
Metolazon ist ein Antihypertensivum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Metolazone
Schmelzpunkt 248°C
Farbe Weiß
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 25 mg
Merck Index 15, 6224
IUPAC-Name 7-chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
Formelmasse 365.8
Physikalische Form Pulver/Feststoff