Learn More
Metoclopramid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137324 10 g 10 Gramm
30003224 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33868510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7232-21-5
Summenformel C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 336.26
Synonym Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), o-Anisamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-o-anisamide hydrochloride, AHR 3070-C, Ami-metoclopramide, Cerucal, Maxolon, Metoclopramide hydrochloride, Metoclopramide monohydrochloride, Metoclopramide-Hakim, Metpamid, Mexeron, NSC 354467, Paspertin, Perinorm, Plazilin, Primperan, Primperan (tablet), Reglan, Rimetin, Telperane, Tserulan
IUPAC-Name 4-Amino-5-Chloro-N-[2-(Diethylamino)Ethyl]-2-Methoxybenzamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoclopramide Hydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
Formelmasse 335.1167