Learn More
Metoclopramidhydrochlorid-Monohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18040550
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18040550 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18040550 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0073.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Metoclopramidhydrochlorid-Monohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate
CAS 54143-57-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH.H2O/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H;1H2
SMILES O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
IUPAC-Name 4-Amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid;hydrat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 354.27
Menge 250 mg
Formelmasse 353,1273 g/mol