Learn More
Metoclopramidhydrochlorid-Monohydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459831
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459831 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459831 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0073.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate
CAS 54143-57-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH.H2O/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H;1H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
IUPAC-Name 4-Amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid;hydrat;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 354.27
Menge 10 mg
Formelmasse 353,1273 g/mol