Learn More
Metoclopramidhydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316690 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316690 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15165000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoclopramide Hydrochloride
CAS 7232-21-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Metoclopramide Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym BRL-9200
InChI-Formel InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
IUPAC-Name 4-Amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid;hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 336.26
Menge 1 mL
Formelmasse 335,1167 g/mol