Learn More
Metipranolol Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metipranolol Hydrochloride |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H27NO4.ClH/c1-10(2)18-8-15(20)9-21-16-7-11(3)17(22-14(6)19)13(5)12(16)4;/h7,10,15,18,20H,8-9H2,1-6H3;1H |
| Formelmasse | 345.17 |